Merck
Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
別名:
sterilizing pan, sterilizing tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene container
メーカー/製品名
Nalgene 6902-3000
L × W × H
324 mm × 260 mm × 70 mm
キャパシティ
3.1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1