物質
Tefzel®
メーカー/製品名
Nalgene®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
Tefzel® ETPEは、PP栓では扱えない溶剤やその他の化学物質に使用します。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック