Merck
Z353523
Finnpipette® Multistepper® pipette tips
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
最大容量:
1.5 mL
容量範囲:
1-1500 mL
無菌性:
sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名:
Finn 9401333
物質
turquoise
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Finn 9401333
最大容量
1.5 mL
容量範囲
1-1500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Multistepper is a registered trademark of Labsystems
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)