Merck
Z332399
ボトルアダプター、BRAND® ディスペンサーおよびビュレット用
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.01
物質
ETFE
メーカー/製品名
BRAND 704399
フィッティング
GL 38 bottle
GL 45 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
すべてのDispensette®モデル、seripettor®、およびQuikSip用です。
その他情報
BR704399 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)