Merck
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
PE-LD
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
包装
pack of 250
pkg of 250
メーカー/製品名
BRAND 125400
L
98 mm
キャパシティ
1.8 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
その他情報
BR125400 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG