物質
green
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
BRAND 26201
容量
0.1-200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.1~100 mL容量の容量ピペットや目盛付きピペットすべてに対応するピペットエイドです。1つのレバーで充填、メニスカスと排出の設定を制御します。疎水性メンブランフィルターにより装置への液体の侵入を防ぎます。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)