Merck
Z331678
BRAND® macro pipette controller
gray
別名:
brand pipette, macro pipette controller
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
gray
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
BRAND 26200
容量
0.1-200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.1~100 mL容量の容量ピペットや目盛付きピペットすべてに対応するピペットエイドです。1つのレバーで充填、メニスカスと排出の設定を制御します。疎水性メンブランフィルターにより装置への液体の侵入を防ぎます。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)