Key Documents
Z331244
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23, PTFE key
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
cylindrical
ジョイント
joint: ST/NS14/23
特徴
graduated
メーカー/製品名
Lenz 4.3737.11
キャパシティ
100 mL
栓プラグボアサイズ
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
排出チューブ、標準グランドコーンおよびドリップチップ付き。
法的情報
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH