Merck
Z330116
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 500 mL, with cap
別名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene cotainers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL50)
特徴
with cap
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 129654
キャパシティ
500 mL
直径× H
76 mm × 155 mm
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible, translucent.
その他情報
BR129654 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2