Merck
Z330094
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 100 mL, with cap
別名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL32)
特徴
with cap
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 129638
キャパシティ
100 mL
直径× H
48 mm × 94 mm
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible, translucent.
その他情報
BR129638 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG