Merck
Z330051
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 1000 mL, with cap: no
別名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
特徴
with cap: no
包装
pkg of 25
メーカー/製品名
BRAND 129362
キャパシティ
1000 mL
直径× H
93 mm × 208 mm
natural
フィッティング
GL 65 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible, translucent.
その他情報
BR129362 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG