Key Documents
Z327565
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 50 mL, blue graduations
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
50 mL
H
200 mm
blue graduations
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状、PP製で高い透明性があります。クラスB(TC、In)、DIN 12681とISO 6706の認証を取得しています。80°Cまでの温度に曝しても、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。リムが強化され、全体の容積の安定性が増しています。機能的な注ぎ口でこぼれにくくなっています。角のある六角形の底部でより安定しています。見やすい目盛です。非常に丈夫です。
その他情報
BR34828 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.