Merck
Z327301
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 0.5 mL
メーカー/製品名
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.20 mL
容積測定範囲
25 mL
H
170 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PLASTIBRANDクラスA+のメスシリンダーは、DIN 12681で要求される誤差限界より20%低い誤差を達成しています。PMP製、透明、高さのある形状、青地の目盛付きで、規格適合性が証明されています。
DIN 12681とISO 6706に準拠しています。受用の目盛です。バッチ証明が1部付属しています。121°Cまでの温度に曝しても(オートクレーブ)、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR35120 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.