物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 697
特徴
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27712
測定範囲
accuracy: 0.1 mL
キャパシティ
5 mL , with 0.1 subdivisions
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
AR-Glass®、DIN EN ISO 835。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。目盛と文字はハイコントラストの青いのエナメルで書かれています。
その他情報
BR27712 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.