Merck
Z325481
BRAND®シルバーブランドETERNA 目盛付きピペット、分注較正済み(TD、EX)
capacity 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glass
特徴
class B
graduation
subdivision 0.02 mL
supplementary to DIN range: no
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27073
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AR-Glass®。DIN EN ISO 835に準拠している目盛付きピペットです。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
その他情報
BR27073 (India)
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.