物質
AR-Glass
特徴
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range: no
メーカー/製品名
BRAND 27070
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
AR-Glass®。DIN EN ISO 835に準拠している目盛付きピペットです。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
その他情報
BR27070 (India)
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.