Merck
Z324574
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 100 mL, accuracy: 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
認証
according to DIN ISO 384
特徴
subdivision 2 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
100 mL, accuracy: 2 mL
H
165 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低い形状、短い目盛のメスシリンダーです。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形の底部が付いています。ETERNAアンバー色拡散染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。許容誤差はDIN EN ISO 4788に準拠します。
その他情報
BR42038 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.