Merck
Z324485
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 2 mL
メーカー/製品名
BRAND
H
335 mm
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状のメスシリンダーです。クラスA、DIN EN ISO 4788の認証を取得しています。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形のガラス製底部が付いています。主な目盛にはリングで印が付けられています。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
全BLAUBRANDメスシリンダーにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR32748 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)