Merck
Z323403
BRAND® BLAUBRAND® burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
認証
according to DIN 12 700-3
特徴
subdivision 0.05 mL
メーカー/製品名
BRAND 13847
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
L
~800 mm
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
その他情報
BR13847 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)