物質
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
joint threaded neck
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 130538
キャパシティ
100 mL
直径× H
52 mm × 88 mm
ネック内径
35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
- Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
- Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
- Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
その他情報
BR130538 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック