Merck
X2004
Sigma-Aldrich
抗XRCC4抗体 ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
抗XRCC (X ray cross complementation) タンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1:2,000 using HeLa nuclear extract
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含みます
0.09% sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:2,000 using HeLa nuclear extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC3(7517)
免疫原
完全長ヒトXRCC4タンパク質
ターゲットの説明
XRCC4は、偏在性のタンパク質で、DNA二重鎖切断修復およびV(D)J組み換えに関連しています。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
X2004-VAR:
X2004-BULK:
X2004-100UL:
X2004-100UL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)