Merck
WHA1841090
Whatman® glass microfiber KlariFlex filter discs multigrade (1 µm retention) pore size
white, 20 ea, 90 mm diam
別名:
KF1841090
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
製品名
Klari-Flex® フィルターシステム用イルターディスク, fits 500 mL and 1000 mL filter funnels, diam. 90 mm
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
Whatman 1841-090
Whatman Article No. 28418505 (US reference)
直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cytiva′s Whatman GMF 150 prefilters are multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content.
When a sample is applied, the multigrade glass filter traps larger particles in its pores or on the surface of the coarse layer, medium-sized particles in the interface meshing, and smaller particles in the interstices of the fine layer. The multilayer design provides comprehensive particle retention.
特徴および利点
  • Compared to an unprotected membrane, greater sample volume can be filtered
  • Higher particulate loading capacity and faster flow rates than uniform prefilters
  • Excellent particle retention (both large and small particles)
  • 100% borosilicate glass, binder-free
  • Extends life of final filter membrane
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Klari-Flex is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)