包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman 10416314
Whatman Article No. 28415389 (US reference)
サイズ
15 cm × 15 cm
適合性
suitable for (high-resolution transfer of DNA and RNA; nucleic acid transfer)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nytran SPC 0.45 µm TurboBlotter refill. The TurboBlotter System is a rapid downward blotting device for high-resolution transfer of DNA and RNA.
特徴および利点
- Rapid: Downward capillary transfer allows for alkaline buffer transfers in 1 h and neutral (SSC) transfers in 3 h.
- Economical: Reusable blotting device requires less buffer and blotting paper. Convenient refill packs available.
- Compact: Has a smaller footprint than most homemade devices and is stackable. Up to five units can be stacked on top of each other during transfers.
- Easy to use: Very easy to set up and works without power or vacuum source.
- Uses Whatman Nytran SPC membrane and Whatman 3MM Chr and GB003 or GB005 blotting papers for top performance.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Nytran is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)