安全性情報
WH0375307M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGC50811 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-hypothetical gene supported by BC052750
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
2C3, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
免疫原
MGC50811 (AAH52750, 1 a.a. ~ 387 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSKVYSTGSRAKDHQPSGPECLPLPEANAEAIDFLSSLHKEELQMLFFSETLAMVSDTGEPQGELTIEVQRGKYQEKLGMLTYCLFVHASSRGFLDKMLCGNSLLGYLSEKLELMEQHSQDFIKFLILPMERKMSLLKQDDQLAVTRSIKEGEEVKTGVTSFPWSSIKGFISEAANLVLLRVMAWRRMVPSNARFLTLDTEGKLCYLTYQNLGFQTIQVDHQQAEVFIVEQTVHAEEGIPMSCQYYLLSDGHLAKRIQVGSPGCCIITKMPILREEDEIEPRPVFEKKPLVWEEDMELYSKFLDRKEELRLGHASYLRQHPEAHALISDFLLFLLLRQPEDVVTFAAEFFGPFDPWRPSSPALGSSHRPNPFRSLEPEGDARSGAA
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0375307M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)