Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0064787M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EPS8L2 antibody produced in mouse
clone 6C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-EPS8-like 2, Anti-EPS8R2, Anti-FLJ21935, Anti-FLJ22171, Anti-MGC126530, Anti-MGC3088
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
6C2, monoclonal
化学種の反応性:
rat, mouse, human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPS8L2(64787)
詳細
This gene encodes a member of the EPS8 gene family. The encoded protein, like other members of the family, is thought to link growth factor stimulation to actin organization, generating functional redundancy in the pathways that regulate actin cytoskeletal remodeling. (provided by RefSeq)
免疫原
EPS8L2 (NP_073609, 615 a.a. ~ 714 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERSQPVSQPLTYESGPDEVRAWLEAKAFSPRIVENLGILTGPQLFSLNKEELKKVCGEEGVRVYSQLTMQKAFLEKQQSGSELEELMNKFHSMNQRRGED
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0064787M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)