Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0064151M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCAP-G antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CAPG, Anti-CHCG, Anti-NYMEL3, Anti-chromosome condensation protein G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
クローン:
4B1, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCAPG(64151)
免疫原
HCAP-G (AAH00827, 336 a.a. ~ 435 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTFQNEDEKNKEVYMTPLRGVKATQASKSTQLKTNRGQRKVTVSARTNRRCQTAEADSESDHEVPEPESEMKMRLPRRAKTAALEKSKLNLAQFLNEDLS
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0064151M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)