安全性情報
WH0055607M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R9A antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FLJ20068, Anti-KIAA1222, Anti-NRB1, Anti-NRBI, Anti-NeurabinI, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6A10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1R9A(55607)
免疫原
PPP1R9A (XP_371933, 1090 a.a. ~ 1188 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PCSTAQTSTRSPCMPFSWFNDSRKGSYSFRNLPAPTSSLQPSPETLISDKKGSKNFTFNDDFSPSSTSSADLSGLGAEPKTPGLSQSLALSSDESLDMI
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0055607M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)