クローン
1A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BTG4(54766)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein can induce G1 arrest in the cell cycle. (provided by RefSeq)
免疫原
BTG4 (AAH31045, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRDEIATTVFFVTRLVKKHDKLSKQQIEDFAEKLMTILFETYRSHWHSDCPSKGQAFRCIRINNNQNKDPILERACVESNVDFSHLGLPKEMTIWVDPFEVCCRYGEKNHPFTVASFKGRWEEWELYQQISYAVSRASSDVSSGTSCDEESCSKEPRVIPKVSNPKSIYQVKSVPVLFYTFFLSNSKKNALIMKTKKQKNMERTKL
Sequence
MRDEIATTVFFVTRLVKKHDKLSKQQIEDFAEKLMTILFETYRSHWHSDCPSKGQAFRCIRINNNQNKDPILERACVESNVDFSHLGLPKEMTIWVDPFEVCCRYGEKNHPFTVASFKGRWEEWELYQQISYAVSRASSDVSSGTSCDEESCSKEPRVIPKVSNPKSIYQVKSVPVLFYTFFLSNSKKNALIMKTKKQKNMERTKL
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0054766M7-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)