クローン
2E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIGP(51227)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes an enzyme involved in the first step of glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid found on many blood cells that serves to anchor proteins to the cell surface. The encoded protein is a component of the GPI-N-acetylglucosaminyltransferase complex that catalyzes the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) from UDP-GlcNAc to phosphatidylinositol (PI). This gene is located in the Down Syndrome critical region on chromosome 21 and is a candidate for the pathogenesis of Down syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
PIGP (NP_710149, 77 a.a. ~ 134 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NMMSTSPLDSIHTITDNYAKNQQQKKYQEEAIPALRDISISEVNQMFFLAAKELYTKN
Sequence
NMMSTSPLDSIHTITDNYAKNQQQKKYQEEAIPALRDISISEVNQMFFLAAKELYTKN
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0051227M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)