クローン
4F1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHST11(50515)
詳細
免疫原
Sequence
RKGDDVKFEEFVAYLIDPHTQREEPFNEHWQTVYSLCHPCHIHYDLVGKYETLEEDSNYVLQLAGVGSYLKFPTYAKSTRTTDEMTTEFFQNISSEHQTQLYEVYKLD
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0050515M1-100UG:
試験成績書(COA)
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.