安全性情報
WH0023139M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAST2 antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-KIAA0807, Anti-MAST205, Anti-MTSSK, Anti-microtubule associated serine/threonine kinase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAST2(23139)
免疫原
MAST2 (AAH15816, 688 a.a. ~ 792 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SASATALSLLIPSEHHTCSPLASPMSPHSQSSNPSSRDSSPRSMASPCGPFASTWVTPMSTPCTIWCGTWRMEVRPVRQGFVKVTSSPMSMGNLCMAWCTRRWWS
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0023139M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)