安全性情報
WH0011075M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗SCG10抗体, 抗SCGN10抗体, 抗SGC10抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STMN2(11075)
関連するカテゴリー
詳細
Superior cervical ganglion-10 is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin (MIM 151442).[supplied by OMIM
免疫原
STMN2 (NP_008960, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKTAMAYKEKMKELSMLSLICSCFYPEPRNINIYTYDDMEVKQINKRASGQAFELILKPPSPISEAPRTLASPKKKDLSLEEIQKKLEA
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0011075M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)