安全性情報
WH0010902M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BRD8 antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗SMAP2抗体, 抗SMAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRD8(10902)
詳細
The protein encoded by this gene interacts with thyroid hormone receptor in a ligand-dependent manner and enhances thyroid hormone-dependent activation from thyroid response elements. This protein contains a bromodomain and is thought to be a nuclear receptor coactivator. Three alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
BRD8 (NP_631938, 33 a.a. ~ 128 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSGDQNWVSVSRAIKPFAEPGRPPDWFSQKHCASQYSELLETTETPKRKRGEKGEVVETVEDVIVRKLTAERVEELKKVIKETQERYRRLKRDAEL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010902M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)