安全性情報
WH0010509M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SEMA4B antibody produced in mouse
clone 4B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-KIAA1745, Anti-SEMAC, Anti-SemC, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEMA4B(10509)
免疫原
SEMA4B (NP_064595, 592 a.a. ~ 689 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GEKPCEQVQFQPNTVNTLACPLLSNLATRLWLRNGAPVNASASCHVLPTGDLLLVGTQQLGEFQCWSLEEGFQQLVASYCPEVVEDGVADQTDEGGSV
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010509M3-100UG:
試験成績書(COA)