安全性情報
WH0008763M10
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD164 antibody produced in mouse
clone 4B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CD164 antigen, sialomucin, Anti-MGC24, Anti-MUC24, Anti-endolyn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD164(8763)
詳細
Sialomucins are a heterogeneous group of secreted or membrane-associated mucins that appear to play 2 key but opposing roles in vivo: first as cytoprotective or antiadhesive agents, and second as adhesion receptors. CD164 is a type I integral transmembrane sialomucin that functions as an adhesion receptor (Watt et al., 1998 [PubMed 9680353]; Forde et al., 2007 [PubMed 17077324]).[supplied by OMIM
免疫原
CD164 (AAH11522, 1 a.a. ~ 115 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSRLSRSLLWAATCLGVLCVLSADKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTAT
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008763M10-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)