安全性情報
WH0008115M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCL1A antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗TCL1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCL1A(8115)
免疫原
TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDD
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008115M6-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuangping Guo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3078-3086 (2014-03-19)
Gain-of-function mutations of enhancer of Zeste homolog 2 (EZH2) occur frequently in diffuse large B-cell lymphomas and in follicular lymphomas. However, the frequency of EZH2 mutation in Chinese follicular lymphomas and the potential targets affected by this mutation are unknown.