安全性情報
WH0006999M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TDO2 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗TDO抗体, 抗TPH2抗体, 抗TRPO抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
1C8, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TDO2(6999)
詳細
Tryptophan 2,3-dioxygenase (EC 1.13.11.11) plays a role in catalyzing the first and rat-limiting step in the kynurenine pathway, the major pathway of tryptophan metabolism.[supplied by OMIM
免疫原
TDO2 (NP_005642, 307 a.a. ~ 405 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PFQLLTSLMDIDSLMTKWRYNHVCMVHRMLGSKAGTGGSSGYHYLRSTVSDRYKVFVDLFNLSTYLIPRHWIPKMNPTIHKFLYTAEYCDSSYFSSDES
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006999M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)