安全性情報
WH0005140M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE3B antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-cGIPDE1, Anti-phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDE3B(5140)
免疫原
PDE3B (NP_000913, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTPFPGFYPCSEIEDPAEKGDRKLNKGLNRNSLPTPQLRRSSGTSGLLPVEQSSRWDRNNGKRPHQEFGISSQGCYLNGPFNSNLLTIPKQRSSSVSLTH
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005140M1-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Himabindu Penmatsa et al.
Molecular biology of the cell, 21(6), 1097-1110 (2010-01-22)
Formation of multiple-protein macromolecular complexes at specialized subcellular microdomains increases the specificity and efficiency of signaling in cells. In this study, we demonstrate that phosphodiesterase type 3A (PDE3A) physically and functionally interacts with cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel.