WH0004711M1
Monoclonal Anti-NDUFB5 antibody produced in mouse
clone 5G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CISGDH, Anti-DKFZp686N02262, Anti-FLJ30597, Anti-MGC111204, Anti-MGC12314, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 5, 16kDa, Anti-SGDH
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFB5(4711)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
Sequence
QAELAEIPEGYVPEHWEYYKHPISRWIARNFYDSPEKIYERTMAVLQIEAEKAELRVKELEVRKLMHVRGDGPWYYYETIDKELIDHSPKATPDN
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004711M1-100UG:
試験成績書(COA)