アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5.H2O/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,17,19H,1H3;1H2
InChI Key
XLCSETHCROERAU-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W0769-5MG:
W0769-BULK:
W0769-VAR:
W0769-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.