包装
case of 3 ea
メーカー/製品名
SynVivo 108011-SB3
保管温度
room temp
詳細
Linear co-culture chip-IMN2-Linear Channel Barrier type: Slits, Slit width: 3 μm, Distance between slits: 50 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Central Channel width: 500 μm, Device depth: 100 μm. This device enables a novel microfluidics based tubular Airway and Air Liquid Interface model mimicking the lung architecture.
関連事項
LInk to Publications application text
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)