Merck
V6755
Supelco
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
別名:
Liquid radiation detection vials, plastic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
high-density polyethylene vial
品質水準
特徴
closure type screw top vial
screw caps packed separately
包装
pkg of 1000 ea
キャップサイズ
24 mm , polyethylene without liner
バイアルサイズ
27 mm × 61 mm , with cap
容量
20 mL
フィッティング
22-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
Vials and caps are packed in separate plastic bags.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)