Merck
V5132
Sigma-Aldrich
Nalgene® 凍結保存バイアル
capacity 2.0 mL, sterile, External threads, pkg of (Bulk packed)
別名:
cryostorage vial, cryovial cryotube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
conical bottom
high-density polyethylene closure
polypropylene
polypropylene tube
無菌性
sterile
特徴
External threads
包装
pack of 1000 ea
pkg of (Bulk packed)
メーカー/製品名
Nalgene® 5012-0020
パラメーター
-150 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
2.0 mL
チューブ直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
超低温で極めて容易に、かつ試料の完全性を保って保管できるように設計されたバイアル。 ガスケットやOリングを必要とせず、汚染リスクを最小限に抑える閉止シール。 閉止部の深い裾により、バイアルの内容物に指を触れることなく片手で無菌操作ができます。 バイアル底部周りのリブは冷結保存バイアル・ラックのウェルと連動するため、開閉時にバイアルが回転することはありません。 バイアルは底部が広がっているため、ホルダーなしで直立します。
滅菌バイアルと閉止部は前もって組み立てられ、放射線滅菌されています。白色でマークされた領域、充填線および目盛りが側面に印刷されています。認定を受けた滅菌、非細胞毒性および非発熱性。
注:Nunc CryoFlexチューブに正しく密閉されていない限り、極低温バイアルを使用して液体窒素の液相中に保管してはなりません。そのようにして使用すると、バイアル内部に液体窒素が閉じ込められ、圧力が蓄積して爆発したり、生物学的有害物質が放出されたりすることがあります。
法的情報
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1