分子量
antigen ~62 kDa
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293T cells and COS7 cells expressing human ubiquilin-1.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBQLN1(29979)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
U7258-VAR:
U7258-200UL:
U7258-25UL:
IXO14413:
U7258-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.
Alzheimer's Disease