Merck
U3385
Sigma-Aldrich
UA62784
≥98% (HPLC)
別名:
4-[5-(4-メトキシフェニル)-2-オキサゾリル]-9H-フルオレン-9-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H15NO3
CAS番号:
分子量:
353.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
溶解性
DMSO: >2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4C(=O)c5ccccc5-c34
InChI
1S/C23H15NO3/c1-26-15-11-9-14(10-12-15)20-13-24-23(27-20)19-8-4-7-18-21(19)16-5-2-3-6-17(16)22(18)25/h2-13H,1H3
InChI Key
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
UA62784は、キネシン様タンパク質であるセントロメアタンパク質E(CENP-E)の特異的インヒビターで、細胞分裂を阻害します。
UA62784は、キネシン様タンパク質であるセントロメアタンパク質E(CENP-E)の特異的インヒビターで、細胞分裂を阻害します。CENP-Eは有糸分裂期間のキネトコアに局在するキネシン様のモータータンパク質であり、双極紡錘体形成に不可欠です。UA62784はCENP-Eの新規インヒビターで、CENP-Eのモータードメイン内に結合するとみられています。分裂中期の前で細胞周期を可逆的に停止させることによりアポトーシスを誘導します。この化合物は微小管との直接的な相互作用はありません。
Studies have also reported that UA62784 associates with tubulin at or near the colchicine-binding sites in cells and functions as a cytotoxic, microtubule inhibitor.
調製ノート
UA62784 is soluble in DMSO at a concentration >2 mg/ml.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
U3385-25MG:
U3385-5MG:
U3385-BULK:
U3385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sergey Tcherniuk et al.
Chemistry & biology, 18(5), 631-641 (2011-05-26)
A recent screen for compounds that selectively targeted pancreatic cancer cells isolated UA62784. We found that UA62784 inhibits microtubule polymerization in vitro. UA62784 interacts with tubulin dimers ten times more potently than colchicine, vinblastine, or nocodazole. Competition experiments revealed that UA62784