色
off-white
溶解性
DMSO: 11 mg/mL
ethanol: 2.7 mg/mL
H2O: 3 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H29N3O.C4H4O4/c1-17(2)25-20-10-7-13-22-21(20)23(3)19-11-14-24(15-12-19)16-18-8-5-4-6-9-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,13,17,19H,11-12,14-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
KPYPLDPMBWPEBO-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... DRD4(1815)
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U115-25MG:
U115-5MG:
U115-BULK:
U115-VAR:
試験成績書(COA)