物質
natural high-density polyethylene
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
Nalgene 382099-1000
キャパシティ
1000 mL
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Effectively store high-purity chemicals with Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure, which are extremely low in trace metal content. Controlled environment manufacturing minimizes particulate contamination.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)