Merck
TMO374027
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 0.5 mL, self-standing natural, sterile, green cap, case of 960 ea
別名:
coded cryobank vial storage, cryostorage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
green cap
polypropylene
self-standing natural
無菌性
sterile
包装
case of 960 ea
メーカー/製品名
Nunc 374027
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Related applications: Cell Culture Plastics
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)