Merck
TMO362805-0020
Nalgene® Amber Micro Packaging Vial
polypropylene copolymer, vial volume 2.0 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea
別名:
light sensitive reagent vial, micro vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom
polypropylene copolymer
特徴
self-standing
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362805-0020
テクニック
PCR: suitable
バイアル容量
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific Nalgene PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin. They are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TMO362805-00204061841584919