物質
natural high-density polyethylene
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362089-0032
キャパシティ
1000 mL
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Safely store and handle test kits and many small volume applications with Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles, for use in sample storage and the shipping of small volume, valuable reagents. These polypropylene copolymer bottles are durable and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. They are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)